Key Documents
SAB4700833
Sigma-Aldrich
Anti-Ms Blnk antibody produced in rabbit
Synonim(y):
BASH, Ly57, SLP65
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_001365054.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Blnk(17060)
Opis ogólny
The polyclonal antibody reacts with mouse SLP65 / BLNK, a cytosolic adaptor protein identified as two phosphoproteins migrating at 68 and 70 kDa in SDS/PAGE (alternatively spliced forms of human SLP65).
Immunogen
A fusion protein representing amino acids 171-356 of human BLNK.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.