SAB4700759
IgG3 Isotype Control murine
clone PPV-07, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.42
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
klon
PPV-07, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
To mysie przeciwciało monoklonalne IgG3 (klon PPV-07) reaguje z nieokreślonym epitopem na patogenie roślinnym.
Specyficzność barwienia przez przeciwciała monoklonalne do antygenów docelowych powinna być zweryfikowana przez ustalenie ilości niespecyficznego wiązania przeciwciał. Zwłaszcza przy wyższym stężeniu (ponad 15 μg/ml) barwienie przeciwciałem zwykle ma znaczące tło. W tym celu niereaktywna immunoglobulina o tym samym izotypie jest włączona jako kontrola negatywna dla każdego specyficznego przeciwciała monoklonalnego stosowanego w danym teście immunologicznym. Przeciwciało monoklonalne PPV-07, wytworzone przeciwko patogenowi roślinnemu, nie reaguje krzyżowo z innymi gatunkami, a zatem całe tło, które można zaobserwować podczas pracy z tym przeciwciałem, byłoby wynikiem ogólnych niespecyficznych interakcji między mysią cząsteczką IgG3 a odpowiednią próbką w określonych warunkach.
Specyficzność barwienia przez przeciwciała monoklonalne do antygenów docelowych powinna być zweryfikowana przez ustalenie ilości niespecyficznego wiązania przeciwciał. Zwłaszcza przy wyższym stężeniu (ponad 15 μg/ml) barwienie przeciwciałem zwykle ma znaczące tło. W tym celu niereaktywna immunoglobulina o tym samym izotypie jest włączona jako kontrola negatywna dla każdego specyficznego przeciwciała monoklonalnego stosowanego w danym teście immunologicznym. Przeciwciało monoklonalne PPV-07, wytworzone przeciwko patogenowi roślinnemu, nie reaguje krzyżowo z innymi gatunkami, a zatem całe tło, które można zaobserwować podczas pracy z tym przeciwciałem, byłoby wynikiem ogólnych niespecyficznych interakcji między mysią cząsteczką IgG3 a odpowiednią próbką w określonych warunkach.
Immunogen
Wirus ospy śliwkowej
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
George C Brittain et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 91(4), 351-363 (2017-04-04)
A biochemical system and method have been developed to enable the quantitative measurement of cytoplasmic versus nuclear localization within cells in whole blood. Compared with the analyses of nuclear localization by western blot or fluorescence microscopy, this system saves a