Kluczowe dokumenty
SAB4700646
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCR alpha/beta-PE antibody produced in mouse
clone IP26, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TCR α/β
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IP26, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody IP26 recognizes a monomorphic determinant of TCR alpha/beta, the dominant subtype of T cell receptor expressed in human peripheral blood.
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Delphine Huet et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 176(1), 652-659 (2005-12-21)
Circulating malignant Sézary lymphocytes result from a clonal proliferation of memory/activated CD4(+)CD45RO(+) T lymphocytes primarily involving the skin. Recently, the CD158k/KIR3DL2 cell surface receptor has been identified to phenotypically characterize these cells. We previously described a mAb termed SC5 that