Kluczowe dokumenty
SAB4700605
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kappa light chains-FITC antibody produced in mouse
clone A8B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Kappa light chains-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
FITC conjugate
application:
FACS
klon:
A8B5, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
flow cytometry: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A8B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGK@(50802)
Opis ogólny
The antibody A8B5 reacts with kappa light chains (22.5 kDa) of immunoglobulins.
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ling Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 292(5), 1876-1883 (2016-12-21)
The stable effector functionLess (SEFL) antibody was designed as an IgG1 antibody with a constant region that lacks the ability to interact with Fcγ receptors. The engineering and stability and pharmacokinetic assessments of the SEFL scaffold is described in the