SAB4700560
Monoclonal Anti-Cd86 antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GL-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd86(12524)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie