Kluczowe dokumenty
SAB4700465
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD31-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PECAM-1, Anti-PECAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-05, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-05 reaguje z CD31 (PECAM-1), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 130-140 kDa, która ulega ekspresji na monocytach, płytkach krwi, granulocytach, komórkach śródbłonka i komórkach macierzystych linii mieloidalnej.
Immunogen
Leukocyty pacjenta cierpiącego na białaczkę typu LGL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:500. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Prager et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(4), 2364-2371 (2001-02-13)
CD31 is a member of the Ig superfamily expressed on various cell types of the vasculature, including a certain subpopulation of T lymphocytes. Previous reports suggest that interaction of CD31 with its heterophilic ligand on T cells (T cell CD31