Kluczowe dokumenty
SAB4700388
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11b-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-174, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGAM, Anti-Mac-1 α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-174, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAM(3684)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-174 rozpoznaje antygen CD11b (Mac-1 alfa), białko transbłonowe typu I o masie 165-170 kDa, ulegające ekspresji głównie na monocytach, granulocytach i komórkach NK. CD11b pośredniczy w interakcjach neutrofili i monocytów ze stymulowanym śródbłonkiem.
Immunogen
Granulocyty ludzkie
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiayan Guo et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 4095-4100 (2017-07-22)
Minimally invasive aesthetic and cosmetic procedures have increased in popularity. Injectable dermal fillers provide soft tissue augmentation, improve facial rejuvenation and wrinkles, and correct tissue defects. To investigate the use of adipose‑derived stem cells integrated with a hyaluronic acid based
K Drbal et al.
Blood, 98(5), 1561-1566 (2001-08-25)
An unusual CD18 monoclonal antibody (mAb) MEM-148 binds, in contrast to standard CD18 mAbs, specifically to peripheral blood monocytes and neutrophils activated by various stimuli such as phorbol myristate acetate, opsonized zymosan, heat-aggregated immunoglobulin, and (after priming with lipopolysaccharide, tumor