Kluczowe dokumenty
SAB4700145
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD86-APC antibody produced in mouse
clone BU63, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BU63, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD86(942)
Opis ogólny
Przeciwciało BU63 reaguje z CD86 (B7-2), transbłonową glikoproteiną typu I o masie 70 kDa z rodziny supergenu immunoglobulin, ulegającą ekspresji na profesjonalnych komórkach prezentujących antygen, takich jak komórki dendrytyczne, makrofagi lub aktywowane limfocyty B.
Immunogen
Linia komórek limfoblastoidalnych B ARH 77
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masato Nakai et al.
Viral immunology, 27(6), 285-294 (2014-05-24)
Abstract Hepatitis C virus (HCV) infection is a serious health problem worldwide that can lead to hepatocellular carcinoma or end-stage liver disease. Current treatment with pegylated interferon, ribavirin, and NS3/4A protease inhibitor would lead to a good prognosis in a
Grant R Kolar et al.
Blood, 109(6), 2545-2552 (2006-11-30)
We have identified a novel mature human B-cell subpopulation in the human tonsil that has characteristics of both naive B cells and germinal center B cells including the expression of activation-induced cytidine deaminase (AID), which is essential for the process