SAB4600450
Monoclonal Anti-biotin IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
CF™ 770 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D6.6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
(reacts with biotin)
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 770 nm; λem 797 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2