Kluczowe dokumenty
SAB4600048
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
33D10.D2.G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
6X His to znacznik histydynowy, który składa się z szeregu reszt histydynowych na końcu aminowym lub karboksylowym białka.
Specyficzność
Wiąże znacznik epitopowy 6X-His
Immunogen
białka zawierające sekwencję znacznika epitopowego
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne Anti-6X His IgG, 6338 488A zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
6X His tag nie wpływa na strukturę i funkcję białka i może być stosowany w produkcji przeciwciał.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,05% azydkiem sodu, 50% glicerolem i 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Dictionary of Genomics, Transcriptomics and Proteomics (2015)
Molecular Biology of Streptococci (2007)
Vernalization requirement duration in winter wheat is controlled by TaVRN?A 1 at the protein level.
Li G, et al.
The Plant Journal, 76(5), 742-753 (2013)
Genqiao Li et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 76(5), 742-753 (2013-09-17)
Winter wheat requires a period of low temperatures to accelerate flowering (vernalization). This requirement could make winter wheat more vulnerable to elevated global temperature via insufficient vernalization. All known vernalization genes are cloned according to qualitative variation in vernalization requirement
Cătălin Voiniciuc et al.
Plant physiology, 169(1), 403-420 (2015-07-30)
Plants invest a lot of their resources into the production of an extracellular matrix built of polysaccharides. While the composition of the cell wall is relatively well characterized, the functions of the individual polymers and the enzymes that catalyze their