Kluczowe dokumenty
SAB4504621
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MER/SKY (pTyr749/681) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr749/pTyr681)
informacje o genach
Opis ogólny
Tyro3 (białkowa kinaza tyrozynowa TYRO3) to białko o długości 890 aminokwasów, które należy do rodziny receptorów TAM (Tyro3, Axl i Mer). Tyro3 jest mapowany na ludzki chromosom 15q15. Wykazuje wysoką ekspresję w układzie nerwowym, takim jak kora nowa, hipokamp i móżdżek. Występuje również w monocytach, makrofagach, płytkach krwi, komórkach dendrytycznych i komórkach NK, piersiach, jajnikach, jądrach, płucach, nerkach, nabłonku barwnikowym siatkówki i osteoklastach.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MER/SKY wokół miejsca fosforylacji Tyr749/681.
Zakres immunogenu: 716-765
Działania biochem./fizjol.
Tyro3 (białkowa kinaza tyrozynowa TYRO3) służy jako cel terapeutyczny w raku piersi. Białko to bierze udział w spermatogenezie, immunoregulacji i fagocytozie. Kontroluje stan uśpienia komórek rozsianego raka prostaty. TYRO3 pomaga w przetrwaniu i transporcie neuronów hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH) w przodomózgowiu. Mutacja w TYRO3 powoduje barwnikowe zapalenie siatkówki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel MERTK mutation causing retinitis pigmentosa.
Al-Khersan H, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 255(8), 1613-1619 (2017)
Overexpression of Tyro3 and its implications on hepatocellular carcinoma progression.
Duan Y, et al.
International Journal of Oncology, 48(1), 358-366 (2016)
TYRO3 (TYRO3 protein tyrosine kinase).
Jacobsen KM, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology, 14(11) (2010)
Mer tyrosine kinase regulates disseminated prostate cancer cellular dormancy.
Cackowski FC, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 118(4), 891-902 (2017)
TYRO3 as a potential therapeutic target in breast cancer.
Ekyalongo RC, et al.
Anticancer Research, 34(7), 3337-3345 (2014)