Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4504416
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GluR1 (pSer849) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
citations:
4
metody:
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 101 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer849)
informacje o genach
human ... GRIA1(2890)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GluR1 around the phosphorylation site of Ser849.
Immunogen Range: 816-865
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yifan Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(1) (2020-11-25)
The neural mechanisms underlying the impacts of noise on nonauditory function, particularly learning and memory, remain largely unknown. Here, we demonstrate that rats exposed postnatally (between postnatal days 9 and 56) to structured noise delivered at a sound pressure level
Yunxia Zhang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(4), 44-44 (2020-04-29)
To determine how visual cortex plasticity changes after monocular deprivation (MD) in mice and whether conventional protein kinase C gamma (cPKCγ) plays a role in visual cortex plasticity. cPKCγ membrane translocation levels were quantified by using immunoblotting to explore the