Kluczowe dokumenty
SAB4501293
Sigma-Aldrich
Anti-GLUR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GluR-1, GluR-A, GluR-K1, Glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 101 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIA1(2890)
Opis ogólny
GLUR1/GRIA1 (podjednostka 1 jonotropowego receptora glutaminianu typu AMPA) znajduje się na ludzkim chromosomie 5q33.2. Ulega ekspresji głównie w obszarach mózgu.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GluR1.
Zakres immunogenu: 816-865
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-GLUR1, C-Terminal zostało użyte w mikroskopii elektronowej.
Działania biochem./fizjol.
GLUR1/GRIA1 (receptor jonotropowy glutaminianu typu AMPA podjednostka 1) odgrywa ważną rolę w długotrwałym wzmocnieniu (LTP). Jest to związane z migreną.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Excitatory synaptic function and plasticity is persistently altered in ventral tegmental area dopamine neurons after prenatal ethanol exposure
Hausknecht K, et al.
Neuropsychopharmacology, 40(4), 893-905 (2015)
Common variants in the regulative regions of GRIA1 and GRIA3 receptor genes are associated with migraine susceptibility
Formicola D, et al.
BMC Medical Genetics (2010)
Kathryn Hausknecht et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 893-905 (2014-10-07)
Prenatal ethanol exposure (PE) is one of the developmental factors leading to increased addiction propensity (risk). However, the neuronal mechanisms underlying this effect remain unknown. We examined whether increased excitatory synaptic transmission in ventral tegmental area (VTA) dopamine (DA) neurons
Functional organization of the GluR1 glutamate receptor promoter
Borges K and Dingledine R
The Journal of Biological Chemistry, 276(28), 25929-25938 (2001)
Selective disruption of stimulus-reward learning in glutamate receptor gria1 knock-out mice
Mead AN and Stephens DN
The Journal of Neuroscience, 23(3), 1041-1048 (2003)