Kluczowe dokumenty
SAB4504019
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ALK (pTyr1604) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-ALK1, Anty-CD246, Anty-NBLST3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 176 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1604)
informacje o genach
human ... ALK(238)
Opis ogólny
Gen kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) koduje przezbłonową receptorową kinazę tyrozynową (RTK), która ma 1620 aminokwasów. Należy on do nadrodziny receptorów insuliny i zwykle ulega ekspresji w komórkach nerwowych. Gen ALK jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p23.2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej ALK wokół miejsca fosforylacji Tyr1604.
Zakres immunogenu: 1570-1619
Działania biochem./fizjol.
Kinaza chłoniaka anaplastycznego (ALK) ma zdolność wyzwalania Stat3 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 3) i ratowania komórek krwiotwórczych przed śmiercią komórkową. Mutacje w ALK-1 powodują dziedziczną teleangiektazję krwotoczną (HHT), autosomalne dominujące zaburzenie zlokalizowanej angiodysplazji.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) activates Stat3 and protects hematopoietic cells from cell death
Zamo A, et al.
Oncogene, 21(7), 1038-1047 (2002)
The role of anaplastic lymphoma kinase in pediatric cancers
Takita J, et al.
Cancer Science, 108(10), 1913-1920 (2017)
Assignment of transforming growth factor beta1 and beta3 and a third new ligand to the type I receptor ALK-1
Lux A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(15), 9984-9992 (1999)
A new fusion gene TPM3-ALK in anaplastic large cell lymphoma created by a (1;2)(q25;p23) translocation
Lamant L, et al.
Blood, 93(9), 3088-3095 (1999)
Tatsushi Kodama et al.
Cancer letters, 351(2), 215-221 (2014-06-03)
The clinical efficacy of the ALK inhibitor crizotinib has been demonstrated in ALK fusion-positive NSCLC; however, resistance to crizotinib certainly occurs through ALK secondary mutations in clinical use. Here we examined the efficacy of a selective ALK inhibitor alectinib/CH5424802 in