Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB4503944
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MYPT1 (pThr853) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-fosfo-MYPT1, Królik anty-MYPT1, Wykrywanie fosfo-MYPT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr853)
informacje o genach
human ... PPP1R12A(4659)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MYPT1 wokół miejsca fosforylacji Thr853.
Zakres immunogenu: 621-670
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Corey A Smith et al.
Frontiers in physiology, 8, 681-681 (2017-09-26)
Metabolic stress diminishes smooth muscle contractile strength by a poorly defined mechanism. To test the hypothesis that metabolic stress activates a compensatory cell signaling program to reversibly downregulate contraction, arterial rings and bladder muscle strips
Claudio Cantin et al.
Current vascular pharmacology, 18(1), 87-91 (2019-01-22)
Angiotensin II is a potent activator of the Rho-kinase (ROCK) pathway, through which it exerts some of its adverse vasoconstrictor effects. Clinical evidence on the effects of blocking the angiotensin II receptor 1 on ROCK activity in hypertensive patients is
Feng Liu et al.
Kidney & blood pressure research, 43(5), 1425-1436 (2018-09-14)
Endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) of glomerular endothelial cells (GEnCs) can induce albuminuria in diabetic nephropathy. Melatonin attenuates diabetic nephropathy, but its role and mechanism in EndMT of GEnCs in diabetic nephropathy remain unknown. The effect of melatonin on EndMT induced by
Leily Kashkooli et al.
PLoS biology, 19(1), e3001060-e3001060 (2021-01-07)
Collective migration of cohesive tissues is a fundamental process in morphogenesis and is particularly well illustrated during gastrulation by the rapid and massive internalization of the mesoderm, which contrasts with the much more modest movements of the ectoderm. In the
Juhyun Park et al.
PloS one, 12(2), e0172751-e0172751 (2017-03-01)
The efficacy of statins is related to the 'common soil' hypothesis, which proposes oxidative stress and inflammation as main pathophysiologic processes in the disease group of diabetes and endothelial dysfunction. This study evaluated the recovery of erectile function after administration