Kluczowe dokumenty
SAB4502887
Sigma-Aldrich
Anti-AURA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AIK, ARK1, Aurora-A, Aurora-family kinase 1, Aurora-related kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AURKA(6790)
Opis ogólny
AURA/AURKA (kinaza aurora A) jest mapowana na ludzkim chromosomie 20q13.2. Jest on również określany jako STK15 (kinaza serynowo-treoninowa 15). Gen ten koduje białko o długości 403 aminokwasów z domenami regulatorowymi i katalitycznymi.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego AurA.
Zakres immunogenu: 311-360
Działania biochem./fizjol.
AURA/AURKA (aurora kinase A) moduluje punkty kontrolne cyklu komórkowego i odgrywa ważną rolę w podziale centrosomu, cytoszkielecie i cytokinezie. Utrzymuje integralność chromosomu po uszkodzeniu DNA. Domena katalityczna AURKA pełni rolę kinazy serynowo-treoninowej. Ulega nadekspresji w kilku nowotworach złośliwych, takich jak inwazyjne raki jajnika, głowy, szyi i piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A single nucleotide polymorphism in codon F31I and V57I of the AURKA gene in invasive ductal breast carcinoma in Middle East
Golmohammadi R, et al.
Medicine (2017)