Kluczowe dokumenty
SAB4502826
Sigma-Aldrich
Anti-SNAP25 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SN25, SNAP, SNP25, SUP, Super protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SNAP25(6616)
Opis ogólny
Gen SNAP25 (synaptosome associated protein 25) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20p12.2. Kodowane białko należy do rodziny SNARE (small ILF3/NF90-associated RNA E).
Przeciwciało anty-SNAP25 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka SNAP25.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego SNAP25.
Zakres immunogenu: 151-200
Działania biochem./fizjol.
Białko SNAP25 (synaptosome associated protein 25) jest zaangażowane w transport zewnątrzkomórkowy i pośredniczy w procesie egzocytozy i endocytozy poprzez promowanie fuzji pęcherzyków z błoną plazmatyczną. SNAP25 jest potrzebny do szybkiej pobudzającej i hamującej neurotransmisji neuronów produkujących glutaminian i GABA (kwas gamma aminomasłowy).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biased paternal transmission of SNAP-25 risk alleles in attention-deficit hyperactivity disorder.
Kustanovich V
Molecular Psychiatry, 8(3), 309-315 (2003)
FOXC1 modulates MYOC secretion through regulation of the exocytic proteins RAB3GAP1, RAB3GAP2 and SNAP25.
Rasnitsyn A
PLoS ONE, 12(6), 1-24 (2017)