Kluczowe dokumenty
SAB4502691
Sigma-Aldrich
Anti-S6K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Ribosomal protein S6 kinase I, S6K, S6K1, p70 S6 kinase α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KB1(6198)
Opis ogólny
Rybosomalna kinaza białkowa S6 B1 (RPS6KB1), znana również jako S6Ka lub S6K1, jest izoformą kinaz S6, które należą do kinaz serynowo-treoninowych AGC z rodziny rybosomalnych kinaz S6 (RSK). S6K1 jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17q23. S6K1 jest aktywowana przez fosforylację swoich domen, które obejmują pętlę T i motyw hydrofobowy oraz reszty Ser-Pro/Thr-Pro na C-końcu.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego S6K.
Zakres immunogenu: 261-310
Działania biochem./fizjol.
Kinaza B1 białka rybosomalnego S6 (RPS6KB1), lub S6K1, reguluje wielkość komórek i postęp w cyklu komórkowym. Hamuje również proapoptotyczne białko bcl-2 związane z promotorem śmierci (BAD) i promuje przeżycie komórek. mTORC1 (ssak TORC1) fosforyluje i aktywuje S6K1, kompleks mTORC1-S6K1 reguluje różne procesy komórkowe, takie jak transkrypcja, translacja, synteza białek i lipidów, wzrost/rozmiar komórek i metabolizm komórkowy. Nadekspresja kinazy S6 1 (S6K1) prowadzi do wielu zaburzeń, w tym cukrzycy, starzenia się i raka. Rozwój metaloorganicznych inhibitorów S6K1, takich jak EM5 i FL772, może być potencjalną metodą leczenia chorób spowodowanych nieprawidłową aktywnością S6K1. Zwiększona ekspresja S6K1 w otyłości powoduje dysfunkcję tkanki tłuszczowej poprzez ścisły związek z insulinoopornością i rozwojem stanu zapalnego. Podwyższoną ekspresję S6K1 obserwuje się u pacjentów z rakiem piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R M Biondi et al.
The EMBO journal, 20(16), 4380-4390 (2001-08-14)
PKB/Akt, S6K1 and SGK are related protein kinases activated in a PI 3-kinase-dependent manner in response to insulin/growth factors signalling. Activation entails phosphorylation of these kinases at two residues, the T-loop and the hydrophobic motif. PDK1 activates S6K, SGK and
Brian Magnuson et al.
The Biochemical journal, 441(1), 1-21 (2011-12-16)
The ribosomal protein S6K (S6 kinase) represents an extensively studied effector of the TORC1 [TOR (target of rapamycin) complex 1], which possesses important yet incompletely defined roles in cellular and organismal physiology. TORC1 functions as an environmental sensor by integrating
F J Couch et al.
Cancer research, 59(7), 1408-1411 (1999-04-10)
The application of comparative genomic hybridization to the analysis of genetic abnormalities in breast carcinoma has consistently revealed that chromosome region 17q22-24 is a frequent site of gene amplification in this type of cancer. As part of an examination of
Andrea R Marti et al.
Frontiers in neural circuits, 11, 70-70 (2017-11-01)
Millions of people worldwide work during the night, resulting in disturbed circadian rhythms and sleep loss. This may cause deficits in cognitive functions, impaired alertness and increased risk of errors and accidents. Disturbed circadian rhythmicity resulting from night shift work
Jie Qin et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 305-314 (2014-10-31)
Aberrant activation of S6 kinase 1 (S6K1) is found in many diseases, including diabetes, aging, and cancer. We developed ATP competitive organometallic kinase inhibitors, EM5 and FL772, which are inspired by the structure of the pan-kinase inhibitor staurosporine, to specifically
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502691-100UG4061837190803