Kluczowe dokumenty
SAB4502683
Sigma-Aldrich
Anti-p70 S6 Kinase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Ribosomal protein S6 kinase I, S6K, S6K1, p70 S6 kinase α
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KB1(6198)
Opis ogólny
Kinaza białka rybosomalnego S6, 70 kDa, polipeptyd 1 (RPS6KB1) należy do podrodziny kinaz AGC i obejmuje domenę katalityczną, region łącznikowy i domniemaną domenę autoinhibicyjną, oprócz domeny N-końcowej i C-końcowej. Gen RPS6KB1 znajduje się na ludzkim chromosomie 17q23.1. Występuje w wielu izoformach z powodu alternatywnych zdarzeń splicingowych.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kinazy p70 S6.
Zakres immunogenu: 195-244
Zastosowanie
Przeciwciało anty-p70 S6 Kinase wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu (1:1000).
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białka rybosomalnego S6, 70kDa, polipeptyd 1 (RPS6KB1) ulega acetylacji, fosforylacji i ubikwitynacji. Jest zaangażowana w różne funkcje, w tym homeostazę glukozy, przeżycie komórek i proliferację. RPS6KB1 uczestniczy również w strukturze i organizacji komórek. Jest zaangażowany w progresję raka jajnika, przerost mięśni, starzenie się, odporność i pamięć. RPS6KB1 reguluje również replikację i transkrypcję wirusa świnki (MuV).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdullah R Ahmed et al.
Scientific reports, 9(1), 3408-3408 (2019-03-06)
Knowledge of protein signalling pathways in the working cell is seen as a primary route to identifying and developing targeted medicines. In recent years there has been a growing awareness of the importance of the mTOR pathway, making it an
Yu-Di Zhu et al.
Molecular medicine reports, 18(3), 3403-3410 (2018-08-02)
Despite advances in management, bladder cancer remains a principal cause of cancer‑associated complications. Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 (TNFRSF14) is dysregulated in certain types of cancer; however, limited data are available on the expression and function of TNFRSF14 in
Kelsey Briggs et al.
Journal of virology, 94(12) (2020-04-17)
Mumps virus (MuV) caused the most viral meningitis before mass immunization. Unfortunately, MuV has reemerged in the United States in the past several years. MuV is a member of the genus Rubulavirus, in the family Paramyxoviridae, and has a nonsegmented