SAB4502441
Anti-TMEPA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Solid tumor-associated 1 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEPA(56937)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 101-150
Działania biochem./fizjol.
TMEPAI negatively regulate transforming growth factor- β (TGF-β) signaling in mammalian cells and Xenopus embryos. Upregulated expression of PMEPA1 stimulates cell migration and conserves the mesenchymal-like morphology of breast cancer cells. Deletion of the gene leads to prostate cancer.