Kluczowe dokumenty
SAB4502065
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
α-PAK, PAK-1, Serine/threonine-protein kinase PAK 1, p21-activated kinase 1, p65-PAK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PAK1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PAK1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PAK1/2.
Zakres immunogenu: 165-214
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenxing Wei et al.
Cancer cell international, 20, 82-82 (2020-03-20)
Tongue squamous cell carcinoma (TSCC) is the most common oral malignancy. Previous studies found that microRNA (miR)-26a and miR-26b were downregulated in TSCC tissues. The current study was designed to explore the effects of miR-26a/miR-26b on TSCC progression and the
Juan Han et al.
BMC cancer, 14, 650-650 (2014-09-04)
P21-activated protein kinase 1 (PAK1), a main downstream effector of small Rho GTPases, is overexpressed in many malignancies. PAK1 overexpression is associated with poor prognosis in some tumor types, including breast cancer, gastric cancer, and colorectal cancer. However, the expression
Cheng-Kang Chiang et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004695-e1004695 (2014-10-21)
The suprachiasmatic nucleus (SCN) acts as the central clock to coordinate circadian oscillations in mammalian behavior, physiology and gene expression. Despite our knowledge of the circadian transcriptome of the SCN, how it impacts genome-wide protein expression is not well understood.