Key Documents
SAB4502064
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
γ-PAK, P21-activated kinase 2, PAK 2, PAK-2, PAK65
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 57 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Opis ogólny
Anti-PAK1 Antibody detects endogenous levels of total PAK1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PAK1/2/3.
Immunogen Range: 111-160
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Han et al.
BMC cancer, 14, 650-650 (2014-09-04)
P21-activated protein kinase 1 (PAK1), a main downstream effector of small Rho GTPases, is overexpressed in many malignancies. PAK1 overexpression is associated with poor prognosis in some tumor types, including breast cancer, gastric cancer, and colorectal cancer. However, the expression
Cheng-Kang Chiang et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004695-e1004695 (2014-10-21)
The suprachiasmatic nucleus (SCN) acts as the central clock to coordinate circadian oscillations in mammalian behavior, physiology and gene expression. Despite our knowledge of the circadian transcriptome of the SCN, how it impacts genome-wide protein expression is not well understood.