SAB4502021
Anti-NOTCH2 (Cleaved-Ala1734) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Motch B, NOTC2, NOTCH2, NTC2, Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 79 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Ala1734)
informacje o genach
human ... NOTCH2(4853)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 1715-1764
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)