Kluczowe dokumenty
SAB4501884
Sigma-Aldrich
Anti-MAP3K10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mixed lineage kinase 2, Protein kinase MST
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 103 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K10(4294)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-MAP3K10 Antibody detects endogenous levels of total MAP3K10 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MAP3K10.
Immunogen Range: 391-440
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.