Kluczowe dokumenty
SAB4501652
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin 7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CK-7, Cytokeratin-7, K7, Keratin type II cytoskeletal 7, Sarcolectin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT7(3855)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko keratynie7 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka keratyny 7.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej keratyny 7.
Zakres immunogenu: 420-469
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christelle Simasotchi et al.
Toxics, 9(9) (2021-09-27)
Glyphosate (G)-based herbicidal formulations, such as the most commonly used one, Roundup (R), are major pesticides used worldwide on food and feed. Pregnant women may be frequently exposed to R compounds. These are composed of G, which is declared as
Kaelyn D Sumigray et al.
Developmental cell, 45(2), 183-197 (2018-04-25)
The adult mammalian intestine is composed of two connected structures, the absorptive villi and the crypts, which house progenitor cells. Mouse crypts develop postnatally and are the architectural unit of the stem cell niche, yet the pathways that drive their
J Borowczyk-Michalowska et al.
The British journal of dermatology, 176(6), 1541-1548 (2016-11-01)
Different populations of unipotent or multipotent stem cells have been identified in human epidermis and its appendages. It is well documented that these cells maintain tissue homeostasis and actively participate in epidermal regeneration after injury. However, there is no evidence
Miki Yamaguchi et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 97(3), 232-242 (2016-12-13)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic, progressive interstitial lung disease of unknown cause. IPF has a distinct histopathological pattern of usual interstitial pneumonia in which fibroblastic foci (FF) represent the leading edge of fibrotic destruction of the lung. Currently
Hussein Shoaito et al.
Environmental health perspectives, 127(2), 27003-27003 (2019-02-28)
Phthalates are environmental contaminants commonly used as plasticizers in polyvinyl chloride (PVC) products. Recently, exposure to phthalates has been associated with preterm birth, low birth weight, and pregnancy loss. There is limited information about the possible mechanisms linking maternal phthalate