SAB4501410
Anti-EIF4E3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Eukaryotic translation initiation factor 4E type 3, eIF-4E type 3, eIF-4E3, eIF4E type 3, eIF4E-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IF4E3(317649)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 141-190