Kluczowe dokumenty
SAB4501313
Sigma-Aldrich
Anti-GRF-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GAP-associated protein p190, GRF1, GRLF, GRLF1, Glucocorticoid receptor DNA binding factor 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 172 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRLF1(2909)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-GRF-1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GRF-1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GRF-1.
Zakres immunogenu: 1071-1120
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hooi Ching Lim et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(8), 2482-2490 (2014-01-23)
While syndecan-2 is usually considered a mesenchymal transmembrane proteoglycan, it can be upregulated in some tumour cells, such as the malignant breast carcinoma cell line, MDA-MB231. Depletion of this syndecan by siRNA, but not other syndecans, has a marked effect
Elvira Bailón et al.
Journal of leukocyte biology, 96(2), 185-199 (2014-08-01)
This study addresses the role of (pro)MMP-9 overexpression in CLL cell migration. We have used primary CLL cells and CLL-derived MEC-1 cells transfected with empty (mock cells) or proMMP-9-encoding (MMP-9 cells) lentiviral vectors. The constitutive (pro)MMP-9 expression in mock cells