Kluczowe dokumenty
SAB4501304
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GRIN2A, Glutamate [NMDA] receptor subunit ε 1 precursor, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subtype 2A, NMDAR2AGlutamate [NMDA] receptor subunit ε 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 165 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2A(2903)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-NMDAR2Awykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NMDAR2A.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NMDAR2A/B.
Zakres immunogenu: 1216-1265
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Yi Gong et al.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 123-123 (2017-05-30)
Many factors impact cognitive impairment; however, the effects of chronic pain and the mechanisms underlying these effects on cognitive impairment are currently unknown. Here we tested the hypothesis that chronic pain accelerates the transition from normal cognition to mild cognitive
Przemysław Duda et al.
Aging, 10(7), 1682-1697 (2018-07-22)
Aging is believed to be the result of alterations of protein expression and accumulation of changes in biomolecules. Although there are numerous reports demonstrating changes in protein expression in brain during aging, only few of them describe global changes at