Kluczowe dokumenty
SAB4501290
Sigma-Aldrich
Anti-GRB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Adapter protein GRB2, Growth factor receptor-bound protein 2, Protein Ash, SH2/SH3 adapter GRB2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRB2(2885)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-GRB2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GRB2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GRB2.
Zakres immunogenu: 141-190
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li-Yan Li et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(6), 3132-3140 (2014-07-18)
The adapter protein growth factor receptor-bound 2 (GRB2) is essential for various basic cellular functions by mediating the regulation of receptor tyrosine kinase (RTK) signaling, however, little is known about GRB2 expression in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). We sought
Wenjun Chang et al.
Gut, 63(9), 1457-1467 (2013-11-01)
Gene expression profiling provides an opportunity to develop robust prognostic markers of colorectal carcinoma (CRC). However, the markers have not been applied for clinical decision making. We aimed to develop an immunohistochemistry signature using microarray data for predicting CRC prognosis.
William E Greineisen et al.
Cell calcium, 56(3), 169-180 (2014-07-14)
There is well-established variability in the numbers of lipid bodies (LB) in macrophages, eosinophils, and neutrophils. Similarly to the steatosis observed in adipocytes and hepatocytes during hyperinsulinemia and nutrient overload, immune cell LB hyper-accumulate in response to bacterial and parasitic