Kluczowe dokumenty
SAB4501174
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 43 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
CX43, CXA1, CXN-43, Connexin 43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-Connexin 43 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA1(2697)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Connexin 43 należy do rodziny białek connexin, które tworzą połączenia szczelinowe. Białko to ulega wysokiej ekspresji w neuronach i gleju promienistym podczas rozwoju oraz w astrocytach w dorosłych mózgach.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej Connexin 43.
Zakres immunogenu: 332-381
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Connexin 43, C-Terminal produkowane u królików zostało użyte w cytometrii przepływowej.
Działania biochem./fizjol.
U gryzoni koneksyna-43 (Cx-43) wykazuje specyficzne czasowe wzorce ekspresji podczas rozwoju mózgu. Badania eksperymentalne ujawniają, że ekspresja koneksyny-43 wzrasta w mózgu podczas ontogenezy owiec. Białko to może odgrywać kluczową rolę w migracji neuronów, ponieważ znajduje się w promienistych włóknach glejowych, które są ściśle związane z migrującymi neuronami. Jest ono również zaangażowane w transmembranowy transport NAD+. connexin-43, który jest elementem połączenia szczelinowego, pomaga w komunikacji komórka-komórka. Wiadomo, że Cx-43 indukuje zjawisko wybuchu [Ca2+] i w komórkach śródbłonka tętnicy macicznej (UAEC).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Bruzzone et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(1), 10-12 (2000-12-02)
A previously unrecognized passive transport for pyridine dinucleotides has been described recently in the plasmamembrane of several mammalian cells. Despite elucidation of some functional and kinetic properties of this transport system, it is still undefined at the molecular level. Therefore
B Nadarajah et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(9), 3096-3111 (1997-05-01)
Gap junctions are membrane channels that mediate the direct passage of ions and molecules between adjacent cells. Recent tracer coupling and optical recording studies have revealed the presence of gap junction-mediated communication between neurons during neocortical development. We have visualized
Grazyna B Sadowska et al.
Brain research, 1255, 51-56 (2008-12-23)
Gap junctions are specialized membrane structures that mediate intercellular communication and facilitate passage of ions and small molecules between adjacent cells. Connexins comprise a multigene family of transmembrane proteins that form gap junctions. Connexin-32 and connexin-43 are among the most
Fu-Xian Yi et al.
Biology of reproduction, 82(1), 66-75 (2009-09-11)
Endothelium-mediated vasodilation is specifically enhanced in uterine circulation during pregnancy, and production of nitric oxide (NO) is increased in response to a wide array of agonists. Uterine artery endothelial cells from nonpregnant (NP-UAECs) or pregnant (P-UAECs) ewes maintained in culture
Dongdong Yuan et al.
BMC anesthesiology, 21(1), 267-267 (2021-11-05)
Opioids have been identified by the World Health Organization to be 'indispensable for the relief of pain and suffering'. Side-effects, such as nausea, vomiting, postoperative delirium, and effects on breathing, of opioids have been well investigated; however, the influence of