Kluczowe dokumenty
SAB4500869
Sigma-Aldrich
Anti-CD32 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD32, CDW32, FC γ receptor IIB, FC-γ RII, FC-γ RII-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR2B(2213)
Opis ogólny
Ludzki układ odpornościowy posiada sześć FcγRs - FcγRI, FcγRIIA, FcγRIIB, FcγRIIC, FcγRIIIA i FcγRIIIB. FcγRIIIB/CD32 (fragment Fc receptora IgG IIb) jest receptorem hamującym, który znajduje się na ludzkim chromosomie 1q23.
Anti-CD32 Antibody wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CD32.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CD32.
Zakres immunogenów: 277-326
Działania biochem./fizjol.
FcγRIIIB/CD32 (fragment Fc receptora IgG IIb) kontroluje wytwarzanie autoprzeciwciał i ich rolę efektorową. Podczas wirusowej odpowiedzi pamięciowej FcγRIIB blokuje wytwarzanie zapalnego IFN typu I z plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fc?RIIB prevents inflammatory type I IFN production from plasmacytoid dendritic cells during a viral memory response
Flores M, et al.
Journal of Immunology (2015)
Fc?RIIB and autoimmunity
Espeli M, et al.
Immunological Reviews (2016)
Impairment on the lateral mobility induced by structural changes underlies the functional deficiency of the lupus-associated polymorphism Fc?RIIB-T232
Xu L, et al.
The Journal of Experimental Medicine (2016)
Association of a transmembrane polymorphism of Fcgamma receptor IIb (FCGR2B) with systemic lupus erythematosus in Taiwanese patients
Chen JY, et al.
Arthritis and Rheumatism (2006)