Kluczowe dokumenty
SAB4500545
Sigma-Aldrich
Anti-Catenin-β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CATNB, CTNB1, CTNNB, catenin β, catenin (cadherin-associated protein) β 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Opis ogólny
Katenina-β jest wielofunkcyjnym białkiem, kodowanym przez gen CTNNB1 (katenina β 1). Jest obecna po wewnątrzkomórkowej stronie błony cytoplazmatycznej. Znajduje się na ludzkim chromosomie 3p22.1.
Przeciwciało anty-Katenina-β wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Katenina-β.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kateniny-beta.
Zakres immunogenu: 455-504
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w β-kateninie powodują chorobę naczyniową siatkówki FEVR (rodzinna wysiękowa witreoretinopatia). Uczestniczy w stymulowaniu progresji choroby, zapewniając oporność niezależną od kinazy BCR-ABL (gen fuzyjny) i samoodnowę LSC (białaczkowych komórek macierzystych). Odgrywa ważną rolę w adhezji między komórkami i modulacji transkrypcji w szlaku sygnałowym Wnt.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?-Catenin pathway activation in breast cancer is associated with triple-negative phenotype but not with CTNNB1 mutation
Geyer FC, et al.
Modern Pathology, 24(2), 209-231 (2011)
Combined inhibition of ?-catenin and Bcr-Abl synergistically targets tyrosine kinase inhibitor-resistant blast crisis chronic myeloid leukemia blasts and progenitors in vitro and in vivo
Zhou H, et al.
Leukemia, 31(10), 2065-2074 (2017)
Defects in the Cell Signaling Mediator ?-Catenin Cause the Retinal Vascular Condition FEVR
Panagiotou ES, et al.
American Journal of Human Genetics, 100(6), 960-968 (2017)
Jessica Neville Little et al.
Human molecular genetics, 28(3), 434-447 (2018-10-12)
Building a cerebral cortex of the proper size involves balancing rates and timing of neural stem cell (NSC) proliferation, neurogenesis and cell death. The cellular mechanisms connecting genetic mutations to brain malformation phenotypes are still poorly understood. Microcephaly may result