Kluczowe dokumenty
SAB4500466
Sigma-Aldrich
Anti-CRHR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CRF-R 2, CRF2, CRH-R 2, Corticotropin-releasing factor receptor 2, Corticotropin-releasing hormone receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRHR2(1395)
Opis ogólny
Gen CRHR2 (receptor hormonu uwalniającego kortykotropinę 2) należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). Znajduje się na ludzkim chromosomie 7p21-p15. Ma 12 eksonów i około 50 000 par zasad (Kbp). Posiada 3 izoformy, takie jak CRHR2α β i γ, z których CRHR2γ ulega ekspresji głównie w mózgu, a CRHR2α 2β ulega ekspresji w mózgu i mięśniach gładkich.
Przeciwciało anty-CRHR2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CRHR2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CRHR2.
Zakres immunogenu: 71-120
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CRHR2 zostało użyte w immunoprecypitacji i western blottingu {6,7}.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
CRHR2 (receptor hormonu uwalniającego kortykotropinę 2) jest zaangażowany w rozluźnienie odpowiedzi mięśni gładkich i może wpływać na odpowiedź ostrego leku rozszerzającego oskrzela dróg oddechowych na leczenie astmy krótko działającym agonistą β2. Szlaki sygnałowe CRHR2 modulują oś podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urocortinergic system in the testes of normal and cryptorchid dogs
Squillacioti C, et al.
Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger : Official Organ of the Anatomische Gesellschaft (2016)
Association of corticotropin-releasing hormone receptor-2 genetic variants with acute bronchodilator response in asthma
Poon AH, et al.
Pharmacogenetics and Genomics, 18, 373-382 (2008)
Urocortin protects chondrocytes from NO-induced apoptosis: a future therapy for osteoarthritis?
Intekhab-Alam NY, et al.
Cell Death & Disease (2013)
Qianqian Guo et al.
Behavioural brain research, 384, 112553-112553 (2020-02-15)
Chronic social defeat stress (CSDS) has been found to produce different impacts on anxiety-like behaviors, spatial cognitive function and memory in rodents with different susceptibilities. However, the impacts of chronic social defeat on social behaviors in adult male mice with
N Y Intekhab-Alam et al.
Cell death & disease, 4, e717-e717 (2013-07-13)
Osteoarthritis (OA) is characterized by a loss of joint mobility and pain resulting from progressive destruction and loss of articular cartilage secondary to chondrocyte death and/ or senescence. Certain stimuli including nitric oxide (NO) and the pro-inflammatory cytokine tumor necrosis