Kluczowe dokumenty
SAB4500434
Sigma-Aldrich
Anti-Claudin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CPE-R 2, CPE-receptor 2, Claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, Ventral prostate.1 protein homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN3(1365)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Claudin 3 Antibody detects endogenous levels of total Claudin 3 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Claudin 3.
Immunogen Range: 171-220
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amnah Yamani et al.
Mucosal immunology, 14(1), 135-143 (2020-06-25)
Food-triggered anaphylaxis can encompass a variety of systemic and intestinal symptoms. Murine-based and clinical studies have revealed a role for histamine and H1R and H2R-pathway in the systemic response; however, the molecular processes that regulate the gastrointestinal (GI) response are