SAB4500354
Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
H3/a, H3/c, H3/d, H3/f, H3/h
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST1H3A(8350)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 11-60
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)