SAB4500156
Anti-PLK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PLK-2, Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase SNK, Serum-inducible kinase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 78 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLK2(10769)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 291-340