Kluczowe dokumenty
SAB4500067
Sigma-Aldrich
Anti-p27 KIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDKN1B, CDN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1B(1027)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-p27KIP1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p27 KIP1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p27 Kip1.
Zakres immunogenu: 149-198
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaomin Wang et al.
Biological research, 52(1), 34-34 (2019-07-07)
Psoralen is a coumarin-like and coumarin-related benzofuran glycoside, which is a commonly used traditional Chinese medicine to treat patients with kidney and spleen-yang deficiency symptom. Psoralen has been reported to show estrogen-like activity, antioxidant activity, osteoblastic proliferation accelerating activity, antitumor
Ayman I Elkady et al.
World journal of gastroenterology, 20(41), 15275-15288 (2014-11-12)
To investigate the effects of extracts from Rhazya stricta (R. stricta) and Zingiber officinale (Z. officinale) on human colorectal cancer cells. Human colorectal cancer cells (HCT116) were subjected to increasing doses of crude alkaloid extracts from R. stricta (CAERS) and