Kluczowe dokumenty
SAB4301619
Sigma-Aldrich
Anti-ERVW-1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV7Q, HERVW
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:25-1:100
nr dostępu
NP_055405
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERVW-1(30816)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human endogenous retrovirus group W, member 1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1