Kluczowe dokumenty
SAB4300881
Sigma-Aldrich
Anty-PGA3
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PGA4, PGA5, Pepsynogen 3, grupa I (pepsynogen A)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.4 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001073275.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGA3(643834)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka PGA3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi pochodzącemu od 112-125 aminokwasów ludzkiego pepsynogenu 3, grupa I (pepsynogen A)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,4 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, 0,05% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)