Kluczowe dokumenty
SAB4300870
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4R3me2s antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_003539.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Arg3)
informacje o genach
human ... HIST2H4A(8370)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to the amino terminus of histone H4 in which Arg3 is di-methylated.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satya K Kota et al.
Bone, 117, 37-46 (2018-09-07)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) catalyze symmetric and asymmetric methylation on arginine residues of multiple protein targets including histones and have essential roles in organismal development and disease. PRMT5 mediates symmetric di-methylation (sDMA) of arginine 2 (H3R2me2s) and arginine 8 on