Kluczowe dokumenty
SAB4300841
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PAC-1, PAC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_004409.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP2(1844)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total DUSP2 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human dual specificity phosphatase 2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrián Martín-Segura et al.
Frontiers in neurology, 10, 675-675 (2019-07-12)
Numerous studies suggest that the increased activity of p38MAPK plays an important role in the abnormal immune and inflammatory response observed in the course of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease. On the other hand, high levels of p38MAPK are