Kluczowe dokumenty
SAB4300838
Sigma-Aldrich
Anti-CDK11A/CDK11B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDC2L2, CDC2L3, CDK11-p46, PITSLRE, p58GTA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
nr dostępu
NP_076916.2 NP_001278274.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total CDK11A/CDK11B protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human cyclin-dependent kinase 11A/B
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)