Kluczowe dokumenty
SAB4300752
Sigma-Aldrich
Anti-ADCY4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATP pyrophosphate-lyase 4, Adenylate cyclase, Adenylyl cyclase 4, EC 4.6.1.1, type IV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001185497.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADCY4(196883)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total ADCY4 protein.
Immunogen
Synthesized peptide derived from internal of human ADCY4.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ananya Chakraborty et al.
American journal of cancer research, 13(1), 118-142 (2023-02-14)
Patients suffering from chronic pancreatitis (CP) have a higher risk of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) compared to the general population. For instance, the presence of an activated pancreatic stellate cell (PaSC)-rich stroma in CP has facilitated the progression of non-invasive