SAB4300702
Anti-TrkB (Ab-705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BDNF/NT-3 growth factors receptor precursor, Anti-GP145-TrkB, Anti-GP145-TrkB/GP95-TrkB, Anti-NTRK2, Anti-Trk-B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~145 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-D-Y -Y-R)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TrkB(4915)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1