Kluczowe dokumenty
SAB4200693
Anti-CNPase antibody, Mouse monoclonal
clone 11-5B, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase, CNP, CNPase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11-5B, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa (CNP1)
48 kDa (CNP2)
reaktywność gatunkowa
pig (pig origin but not guinea pig), sheep, rat, bovine, rabbit, canine, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole rat brain extract
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNP(1267)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)