Kluczowe dokumenty
SAB4300674
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tyrosine Hydroxylase (pSer31) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TH, Anti-Tyrosine 3-hydroxylase, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55-60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-T-Sp-P-R)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer31)
informacje o genach
human ... TH(7054)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy hydroksylazy tyrozynowej tylko wtedy, gdy jest fosforylowana przy serynie 31.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny31 (V-T-Sp-P-R), zgodnie z białkiem NP_000351.2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Odgrywa ważną rolę w fizjologii neuronów adrenergicznych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alán Alpár et al.
The EMBO journal, 37(21) (2018-09-14)
Stress-induced cortical alertness is maintained by a heightened excitability of noradrenergic neurons innervating, notably, the prefrontal cortex. However, neither the signaling axis linking hypothalamic activation to delayed and lasting noradrenergic excitability nor the molecular cascade gating noradrenaline synthesis is defined.
Scot McIntosh et al.
Frontiers in psychiatry, 4, 88-88 (2013-08-24)
Chronic cocaine administration regulates the expression of several proteins related to dopaminergic signaling and synaptic function in the mesocorticolimbic pathway, including the prefrontal cortex. Functional abnormalities in the prefrontal cortex are hypothesized to be due in part to the expression
András H Lékó et al.
Scientific reports, 7(1), 3396-3396 (2017-06-15)
Adaptation to motherhood includes maternal behaviour and lactation during the postpartum period. The major organizing centres of maternal behaviour and lactation are located in the hypothalamic medial preoptic area (MPOA) and the arcuate nucleus, respectively. Insulin-like growth factor I (IGF-I)