Kluczowe dokumenty
SAB4300623
Sigma-Aldrich
Anti-Tubulin β-III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CFEOM3A, Anti-TUBB3, Anti-TUBB4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human
citations:
9
metody:
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-E-S-E-A)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
Opis ogólny
The antibody detects endogenous level of total Tubulin -βIII protein.
Tubulin β-III (TUBB3) is a constituent of microtubules. It is expressed in mature neurons. It is located on human chromosome 16q24.
Immunogen
Peptide sequence around aa. 442-446 (E-E-S-E-A), according to the protein NP_006077.2
Zastosowanie
Anti-Tubulin β-III antibody has been used in immunocytochemistry and western blot analysis.
Działania biochem./fizjol.
Upregulation of tubulin β-III (TUBB3) shows vigorous tumor characteristics and genetic instability in urinary bladder cancer. It participates in the separation of chromosome. Individuals with congenital fibrosis of the extraocular muscle type 3 (CFEOM3) show mutations in TUBB3. βIII-tubulin modulates glucose metabolism, thereby transforms glucose starvation stress signaling to develop the multiplication of cell and survival in non-small cell lung cancer cells.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain. TUBB3 plays a critical role in proper axon guidance and mantainance.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genome-wide gene amplification during differentiation of neural progenitor cells in vitro
Fischer U, et al.
PLoS ONE, 7(5) (2012)
Directed differentiation of postnatal hippocampal neural stem cells generates nuclear receptor related-1 protein- and tyrosine hydroxylase-expressing cells
Ding Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 14(3), 1993-1999 (2016)
βIII-Tubulin alters glucose metabolism and stress response signaling to promote cell survival and proliferation in glucose-starved non-small cell lung cancer cells
Parker AL, et al.
Carcinogenesis, 37(8), 787-798 (2016)
?III-tubulin overexpression is linked to aggressive tumor features and genetic instability in urinary bladder cancer
Hinsch A, et al.
Human Pathology, 61, 210-220 (2017)
Mutations in Human Tubulin Proximal to the Kinesin-Binding Site Alter Dynamic Instability at Microtubule Plus- and Minus-Ends
Ti SC, et al.
Developmental Cell, 37(1), 72-84 (2016)