Key Documents
SAB4300477
Sigma-Aldrich
Anti-STMN1 (Ab-38) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LAP18 antibody produced in rabbit, Anti-Lag antibody produced in rabbit, Anti-OP18 antibody produced in rabbit, Anti-PP17 antibody produced in rabbit, Anti-stathmin 1 / oncoprotein 18 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~19 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-L-S-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STMN1(3925)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 36-40 (P-L-S-P-P), according to the protein STMN1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Involved in the regulation of the microtubule (MT) filament system by destabilizing microtubules. Prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Phosphorylation at Ser-16 may be required for axon formation during neurogenesis. Involved in the control of the learned and innate fear.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1