Kluczowe dokumenty
SAB4300464
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-AAA antibody produced in rabbit, Anti-ABETA antibody produced in rabbit, Anti-ABPP antibody produced in rabbit, Anti-AD1 antibody produced in rabbit, Anti-amyloid beta (A4) precursor protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-APP (Ab-668) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
100-140 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
( A-V-T-P-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Białko prekursorowe amyloidu β (APP) jest glikoproteiną transbłonową typu I. Gen APP jest zmapowany na ludzkim chromosomie 21q21.3 i koduje różne izoformy z powodu alternatywnych zdarzeń splicingowych. APP wykazuje wszechobecną ekspresję, chociaż wysokie poziomy obserwuje się w mózgu. Składa się z dużej ektodomeny, krótkiego ogona cytoplazmatycznego, domen E1 i E2. Domena E1 zawiera domenę podobną do czynnika wzrostu (GFLD) i domenę wiążącą miedź (CuBD).
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 666-670 ( A-V-T-P-E ), zgodnie z białkiem APP.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-APP (Ab-668) wyprodukowane u królika zostało użyte w:
  • immunohistochemii
  • immunoznakowanie
  • western blotting
  • immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Białko prekursorowe amyloidu β (APP) służy jako prekursor peptydu amyloidu β (Aβ). Bierze udział w funkcji synaptycznej, przezkomórkowej adhezji synaptycznej oraz w transporcie anterograde wirusa.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
APP koduje receptor na powierzchni komórki i transmembranowe białko prekursorowe, które jest rozszczepiane przez sekretazy, tworząc szereg peptydów. Niektóre z tych peptydów są wydzielane i mogą wiązać się z kompleksem acetylotransferazy APBB1/TIP60 w celu promowania aktywacji transkrypcji, podczas gdy inne tworzą białkową podstawę blaszek amyloidowych występujących w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną dominującą chorobą Alzheimera i amyloidozą mózgowo-tętniczą (mózgowa angiopatia amyloidowa). Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prasanna Satpute-Krishnan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(44), 16532-16537 (2006-10-26)
Fast anterograde transport of membrane-bound organelles delivers molecules synthesized in the neuronal cell body outward to distant synapses. Identification of the molecular "zipcodes" on organelles that mediate attachment and activation of microtubule-based motors for this directed transport is a major
Eglė Jakubauskienė et al.
Gene, 766, 145146-145146 (2020-09-18)
The removal of introns from mRNA precursors (pre-mRNAs) is an essential step in eukaryotic gene expression. The splicing machinery heavily contributes to biological complexity and especially to the ability of cells to adapt to altered cellular conditions. Hypoxia also plays
Rui Zhang et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 26(2), 228-239 (2019-08-01)
As a normal physiological process, sleep has recently been shown to facilitate clearance of macromolecular metabolic wastes from the brain via the glymphatic system. The aim of the present study was to investigate pathophysiological roles of astroglial aquaporin 4 (AQP4)
Jenna M Ramaker et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 130-130 (2016-12-10)
Proteolytic processing of the Amyloid Precursor Protein (APP) produces beta-amyloid (Aβ) peptide fragments that accumulate in Alzheimer's Disease (AD), but APP may also regulate multiple aspects of neuronal development, albeit via mechanisms that are not well understood. APP is a
Yuqian Guo et al.
Molecular medicine reports, 23(4) (2021-03-03)
Ginsenoside Rg1 (Rg1) is traditional Chinese medicine with neuroprotective activity. Previous studies have demonstrated that Rg1 improves Alzheimer's disease (AD) and alters gut microbiology, but its mechanism remains to be elucidated, and thus far, its use in the treatment of AD has not