Kluczowe dokumenty
SAB4300167
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CDKN1B (pThr187) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDKN4 antibody produced in rabbit, Anti-KIP1 antibody produced in rabbit, Anti-MEN1B antibody produced in rabbit, Anti-MEN4 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-Q-TP-P-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr187)
informacje o genach
human ... CDKN1B(1027)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 187 (E-Q-T(p)-P-K), according to the protein CDKN1B.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Important regulator of cell cycle progression. Involved in G1 arrest. Potent inhibitor of cyclin E- and cyclin A-CDK2 complexes. Positive regulator of cyclin D-dependent kinases such as CDK4. Regulated by phosphorylation and degradation events.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naomi Oi et al.
Carcinogenesis, 38(7), 728-737 (2017-06-03)
Leukotriene A4 hydrolase (LTA4H), a bifunctional zinc metallo-enzyme, is reportedly overexpressed in several human cancers. Our group has focused on LTA4H as a potential target for cancer prevention and/or therapy. In the present study, we report that LTA4H is a